Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Cryo Boxes
28, 100, Červený, 1 - 2 ml, 132×132×53 mm
Katalogové číslo 479-2409
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, Cryo Boxes
Katalogové číslo 479-2409
Dodavatel:  VWR Collection
VWR®, Cryo Boxes
VWR®, Cryo Boxes
28, 100, Červený, 1 - 2 ml, 132×132×53 mm
Price
1 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 5 KS
Product Details & Documents
Cryo boxes are suitable to store up to –196 °C.
  • Suitable for storage temperatures down to –196°C
  • Available in a variety of color options
  • Grid option for coding on lid
  • Clear lid material
Made with PC material
Boxes are stackable. Designed for 25, 81, or 100 places to store both internal and external threaded vials (1 - 5 ml).
Base made with color options red, blue, green, white, and yellow. Lid has grid option for coding and made with clear material.
 : Cryo tube picker is included.
Specifikace
  • Přihrádky:
    100
  • Pro zkumavky:
    1 - 2 ml
  • Š×H×V vnějš.:
    132×132×53 mm
  • Barva:
    Červený
  • Sekvence:
    28
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • CryoHolder, model T
    CryoHolder, model T
    479-2294