Orders LinkContactUsLinkComponent
Venipuncture sets, Venofix®
03, Venipuncture sets, G 25, Oranžová, Ocel, 4 ml/min, -, 0,8×20 mm
Katalogové číslo BRAU4056370N
Dodavatel:   B. Braun
Venipuncture sets, Venofix®
Katalogové číslo BRAU4056370N
Dodavatel:  B. Braun
Venipuncture sets, Venofix®
Venipuncture sets, Venofix®
03, Venipuncture sets, G 25, Oranžová, Ocel, 4 ml/min, -, 0,8×20 mm
Přejít na:
Price
450,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 50 KS
Product Details & Documents
Venofix sets with puncture needle made of high-quality chromium-nickel steel and a micro-siliconised precision bevel.
  • Latex and PVC free, Lock fitting, closing cone lock
  • Wings with hand grips for puncturing and fixing
Suitable for short-term injections, infusions or transfusions and blood sampling.
Ordering information: Include a puncture needle, interlocking wings and a 30 cm kink-resistant, flexible, transparent tube.
Documents
Specifikace
  • Ø×D:
    0,8×20 mm
  • Průtoková rychlost:
    4 ml/min
  • Rozchod:
    G 25
  • Sterilní:
    -
  • Barva:
    Oranžová
  • Popis:
    Venipuncture sets
  • Materiál:
    Ocel
  • Sekvence:
    03