GC septa
09, BTO premium high-temperature GC septa, 10 mm, 400 °C
Katalogové číslo SGEA298745
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø:10 mm
- Max. tepl.:400 °C
- Popis:BTO premium high-temperature GC septa
- Sekvence:09