GC septa
16, BTO premium high-temperature centre guide GC septa, 12,7 mm, 400 °C
Katalogové číslo SGEA298727
Dodavatel: Trajan Scientific and Medical
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Ø:12,7 mm
- Max. tepl.:400 °C
- Popis:BTO premium high-temperature centre guide GC septa
- Sekvence:16