Orders LinkContactUsLinkComponent
O-Rings, Graphite
O-Rings, Graphite
03, Graphite O-ring for Shimadzu 17A, 2010 and 2014 splitless
Katalogové číslo SGEA216639
O-Rings, Graphite
Katalogové číslo SGEA216639
O-Rings, Graphite
03, Graphite O-ring for Shimadzu 17A, 2010 and 2014 splitless
Přejít na:
Price
1 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Graphite O-ring for Shimadzu 17A, 2010 and 2014 splitless
  • Sekvence:
    03