Orders LinkContactUsLinkComponent
O-Rings, Graphite
O-Rings, Graphite
02, Graphite O-ring for Shimadzu 17A, 2010 and 2014 split
Katalogové číslo SGEA216638
O-Rings, Graphite
Katalogové číslo SGEA216638
O-Rings, Graphite
02, Graphite O-ring for Shimadzu 17A, 2010 and 2014 split
Přejít na:
Price
1 230,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    Graphite O-ring for Shimadzu 17A, 2010 and 2014 split
  • Sekvence:
    02