Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
07, Plan apochromat, N.A. 100, 100×, 0,21 mm
  ECHLRMAG1013
Objectives for Rebel Microscopes
  ECHLRMAG1013
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
07, Plan apochromat, N.A. 100, 100×, 0,21 mm
9 840,00 Kč
1 * 1 KS
  • Zvětšení:
    100×
  • Popis:
    Plan apochromat, N.A. 100
  • Sekvence:
    07
  • Pracovní vzdálenost:
    0,21 mm