Orders LinkContactUsLinkComponent
Camera adapters
Camera adapters
08, C-mount kamerový adaptér 0,5× pro ½" snímače
Katalogové číslo MOTI1101011700181
Dodavatel:   MOTIC
Camera adapters
Katalogové číslo MOTI1101011700181
Dodavatel:  MOTIC
Camera adapters
Camera adapters
08, C-mount kamerový adaptér 0,5× pro ½" snímače
Přejít na:
Price
10 730,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Popis:
    C-mount kamerový adaptér 0,5× pro ½" snímače
  • Sekvence:
    08