Embedding rings
Zelená
Katalogové číslo KART0291912
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Embedding rings made from ABS.
- Dimensions: 41×28×11 mm
Available in the colours white, blue, yellow, green and pink.
Specifikace
- Barva:Zelená