Embedding rings
Žlutá
Katalogové číslo KART0291906
Dodavatel: KARTELL
Přejít na:
Product Details & Documents
Embedding rings made from ABS.
- Dimensions: 41×28×11 mm
Available in the colours white, blue, yellow, green and pink.
Specifikace
- Barva:Žlutá