Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
11, Plan apochromat N.A. 0,75, 20×, 0,6 mm
  ECHLRMAG92022
Objectives for Rebel Microscopes
  ECHLRMAG92022
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
11, Plan apochromat N.A. 0,75, 20×, 0,6 mm
47 970,00 Kč
1 * 1 KS
  • Zvětšení:
    20×
  • Popis:
    Plan apochromat N.A. 0,75
  • Sekvence:
    11
  • Pracovní vzdálenost:
    0,6 mm