Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
19, Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
Katalogové číslo ECHLRMAG91022
Dodavatel:   DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Katalogové číslo ECHLRMAG91022
Dodavatel:  DISCOVER ECHO
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
19, Plan apochromat N.A. 0,40, 10×, 3,2 mm
Přejít na:
Price
42 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Specifikace
  • Zvětšení:
    10×
  • Popis:
    Plan apochromat N.A. 0,40
  • Sekvence:
    19
  • Pracovní vzdálenost:
    3,2 mm