Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
7, 3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 pcs.
Katalogové číslo KART88337/1
Dodavatel:   KARTELL
Pasteur pipettes
Katalogové číslo KART88337/1
Dodavatel:  KARTELL
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
7, 3 ml, 152,19 mm, 0,50 ml, -, 500 pcs.
Přejít na:
Price
722,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
PE, disposable, sterile or non sterile.
  • Disposable PE pipettes with bulb and graduations
  • The slender tip guarantees precision transfer of the sample
  • Non sterile pipettes are available in multi-packs; sterile pipettes are individually wrapped
Upozornení: *Capillary
Specifikace
  • Balené:
    500 pcs.
  • Sterilní:
    -
  • Kapacita:
    3 ml
  • Délka:
    152,19 mm
  • Sekvence:
    7
  • Stupnice:
    0,50 ml