[EN]2-(HYDROXYMETHLPHOSPHINYL)ACETIC ACI 1 * 5 mg
Katalogové číslo 91906-5MG
Dodavatel: Merck
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Standard vodivosti 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl)
Dodavatel: Mettler - Toledo
VWR®, AVS TITRINORM pH pufrovací roztoky v sáčcích, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
pH buffer solutions
Dodavatel: Mettler - Toledo
Conductivity standards, Certipur® Supelco®
Dodavatel: Merck
Buffer solutions in sachets
Dodavatel: Mettler - Toledo
VWR®, pufrovací roztoky, sekundární standardy
Dodavatel: VWR Chemicals
VWR®, Sucrose (Brix) standards, stabilised solutions for refractometry
Dodavatel: VWR Chemicals
pH Standard Solutions, IUPAC, Certified
Dodavatel: Hach