CHO K1 CD32C 13GLN STABLE CELL LINE 1 * 2 Vial
Katalogové číslo GENSM00601
Dodavatel: Genscript
Frequently Bought Together
Eppendorf Tubes® Microtubes with Snap Cap, 5,0 ml
Dodavatel: EPPENDORF
Mikrocentrifugační zkumavky Eppendorf® Protein LoBind®
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Misky Petriho, PS
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Zkumavky pro PCR, 0,2 ml
Dodavatel: VWR Collection
Transfer pipettes
Dodavatel: RATIOLAB
VWR®, Pipety Pasteurovy, Standard Line
Dodavatel: VWR Collection
VWR® Premium Line, Pipety sérologické
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Microcentrifuge Tubes, High Performance
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Pipety Pasteurovy, High performance
Dodavatel: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Dodavatel: EPPENDORF
VWR®, Sérologická pipeta, standardní
Dodavatel: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Dodavatel: VWR Collection
Centrifuge tubes, conical bottom, Falcon®
Dodavatel: Corning
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Dodavatel: VWR Collection