Sample Vials, with Snap-Cap
02, 10,00 ml, 22×45 mm, Sklo, Jantarová, Ano, Snap cap, closed top, 22 mm, PE, Bílá, -
Katalogové číslo HECH42786012
Dodavatel: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Přejít na:
Product Details & Documents
Soda-lime glass, amber.
- Amber glass especially for light sensitive liquids
- White snap-caps are impervious to ultraviolet light
- Snap-caps included
Ideal for storing medication as liquid, powder or capsules.
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Materiál uzávěru:PE
- Velikost víčka:22 mm
- Ø×H:22×45 mm
- Sterilní:-
- Kapacita:10,00 ml
- Barva:Jantarová
- Materiál:Sklo
- Sekvence:02
- Typ víčka:Snap cap, closed top
- Barva víčka:Bílá