Orders LinkContactUsLinkComponent
Objectives for Rebel Microscopes
04, Plan fluorite POL oil NA 1,3, 100×, 0,2 mm
  ECHLJMAG1010
Objectives for Rebel Microscopes
  ECHLJMAG1010
Objectives for Rebel Microscopes
Objectives for Rebel Microscopes
04, Plan fluorite POL oil NA 1,3, 100×, 0,2 mm
100 100,00 Kč
1 * 1 KS
  • Zvětšení:
    100×
  • Popis:
    Plan fluorite POL oil NA 1,3
  • Sekvence:
    04
  • Pracovní vzdálenost:
    0,2 mm