[EN]4C TEMPSHELL-ELEMENT–PAAR 1 * 1,1 kg
Katalogové číslo DLTTA100029
Dodavatel: DELTA T
Frequently Bought Together
Octan draselný 99.0-101.0% Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
Dihydrogenfosforečnan sodný dihydrát ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Disulfid dvojsodný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Síran měďnatý, anhydrous ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Hydrogenfosforečnan dvojsodný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Síran amonný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Dihydrogenfosforečnan sodný ≥98%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Peroxodisíran amonný ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Jodid draselný ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Hydrogenfosforečnan didraselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid draselný 99.5-101.0%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Chlorid draselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Chlorid sodný, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Sulfit sodný, anhydrous 98-100.0% (by iodometry), Puriss. p.a. Reag. Ph. Eur., Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals