Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Variable Speed Analog Console Pump Systems, Avantor®
45, L/S Four-Channel Pump System 1 to 100 rpm, 90 to 260 VAC, 1120 ml/min, ABS plastic and aluminium, 07536-04 (L/S® 4-Channel Pump Head), 215,9 mm, 349 mm, 210,8 mm, 100 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
Katalogové číslo MFLX77927-10
CE Compliant
ISO9001
Masterflex® L/S® Variable Speed Analog Console Pump Systems, Avantor®
Katalogové číslo MFLX77927-10
CE Compliant
ISO9001
Masterflex® L/S® Variable Speed Analog Console Pump Systems, Avantor®
Masterflex® L/S® Variable Speed Analog Console Pump Systems, Avantor®
45, L/S Four-Channel Pump System 1 to 100 rpm, 90 to 260 VAC, 1120 ml/min, ABS plastic and aluminium, 07536-04 (L/S® 4-Channel Pump Head), 215,9 mm, 349 mm, 210,8 mm, 100 rpm, 90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
Price
108 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Don’t lose control of your metering applications—digital display gives you precise control.
  • Accurate and repeatable settings with 3-digit LED display of rpm
  • Pump fluid in either direction with reversible motor—perfect for purging tubing
  • Choose multichannel systems for synchronous flow from all channels
  • Maximize processes in a minimal footprint by stacking splash-resistant, IP33-rated drives
  • Two ways to control speed, direction, and start/stop—use either the membrane keypad or remote-control capabilities
These L/S® precision variable-speed console drives offer precise ±0.25% speed control for accurate flow regulation. The large LED display and LED indicators confirm motor rpm and motor direction at a glance. The complete pump systems include all you need to start pumping.
Specifikace
  • Maximální průtok:
    1120 ml/min
  • Napájení:
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • Popis:
    L/S Four-Channel Pump System 1 to 100 rpm, 90 to 260 VAC
  • Výška:
    215,9 mm
  • Délka:
    349 mm
  • Sekvence:
    45
  • Hlava pumpy:
    07536-04 (L/S® 4-Channel Pump Head)
  • Šířka:
    210,8 mm
  • Housing material:
    ABS plastic and aluminium
  • Max. RPM:
    100 rpm
  • Min. flow rate per channel:
    2,8 ml/min
  • Proud:
    1,8 A @ 115 V; 1,2 A @ 230 V
  • Open-head sensor:
    No
  • Počet kanálů:
    4
  • Remote I/O:
    4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop and direction via contact closure
  • Pracovní cyklus:
    Continuous
  • Digital dispensing:
    No
  • Proti odkapávání:
    No
  • Záruka:
    2 years
  • Cloud připojen:
    No
  • Drive IP rating:
    IP 33
  • Pohon:
    07528-30 (L/S® Variable-Speed Digital Drive with Remote I/O, 100 rpm)
  • Washdown capable:
    No
  • Přesnost:
    ±0,25% (1 rpm at 600 and 300 rpm; 0,1 rpm at 100 rpm)
  • Typ nastavení:
    Variable-Speed Digital
  • Min. RPM:
    1 rpm
  • Minimální průtok:
    11,2 ml/min
  • Napětí:
    90 - 260 VAC
  • Max. flow rate per channel:
    280 ml/min
  • Reversible motor:
    Yes
  • Hadice/trubka:
    06447-24, 4/pk (Tygon® 2-Stop Tubing Set, 6.4 mm ID, L/S 24)
  • Cat. No.:
    MFLX77927-10
  • Počet válečků:
    3
  • Pump series:
    L/S
  • Model:
    77927-10
  • Frekvence:
    50/60 Hz
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 15, 24, 35
Services
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Popis
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • SERW2610.7100.01
    Provedení IQ/OQ peristaltického čerpadla u zákazníka podle SOP společnosti Avantor. Kvalifikační protokoly v ceně. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).
    74
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 MJ - 57 590,00 Kč