Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)
Katalogové číslo MFLX06225-50
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Přejít na:
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Specifikace
- Popis:PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)
- Outlet port:1/4" NPT(F)
- Cat. No.:MFLX06225-50
- Máčené materiály:PVC
- Vstupní otvor:6,35 mm (0,25")
- Typ připojení:NPT(F)
- Port size:0,25 NPT(F)
- Maximální tlak:150 psi
- Záruka:1 year
- Inlet port:1/4" NPT(F)
- Maximální teplota:48 °C (120 °F)
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloDostupnostPrice
- Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiUniversal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiMFLX06225-60Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 1 110,00 Kč