Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(F) x 3/8" compression
Katalogové číslo MFLX01379-30
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
O tomto produktu
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Typ připojení:NPT(F) x Compression
- Velikost portu:0,375 NPT(F)
- Maximální teplota:60 °C (140 °F)
- Popis:Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(F) x 3/8" compression
- Sekvence:27
- Environmentally Preferable:
- Model:01379-30
- Máčené materiály:PVC
- Tubing ext.Ø:0,375"
- Vstupní otvor:11,0998 mm (0,437")
- Bal.:1
- Cv:7
- Inlet port:3/8" NPT(F)
- Outlet port:3/8" compression
Frequently Bought Together