Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(M) x 3/8" barb
Katalogové číslo MFLX01379-28
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
O tomto produktu
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Typ připojení:NPT(F) x Barbed
- Velikost portu:0,375 NPT(F)
- Maximální teplota:60 °C (140 °F)
- Popis:Ball valve, 2-way right angled, EPDM, 3/8" NPT(M) x 3/8" barb
- Sekvence:26
- Environmentally Preferable:
- Model:01379-28
- Máčené materiály:PVC
- Vnitřní Ø potrubí:0,375"
- Vstupní otvor:11,0998 mm (0,437")
- Bal.:1
- Cv:7
- Inlet port:3/8" NPT(M)
- Outlet port:3/8" Barb
Frequently Bought Together