Masterflex® Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(F); PVC with EPDM seals
Katalogové číslo MFLX01378-48
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
O tomto produktu
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Typ připojení:NPT(F)
- Velikost portu:0,25 NPT(F)
- Maximální tlak:125 psi
- Maximální teplota:60 °C (140 °F)
- Popis:Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(F); PVC with EPDM seals
- Sekvence:02
- Environmentally Preferable:
- Model:01378-48
- Máčené materiály:PVC
- Záruka:6 Months
- Vstupní otvor:11,0998 mm (0,437")
- Bal.:1
- Cv:7
- Inlet port:1/4" NPT(F)
- Outlet port:1/4" NPT(F)
Frequently Bought Together