ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 3/8" NPT(F), PVC with Buna N seals
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 3/8" NPT(F), PVC with Buna N seals
Katalogové číslo MFLX01378-16
undefined
Masterflex® Ball Valve, 2-way, 3/8" NPT(F), PVC with Buna N seals
Katalogové číslo MFLX01378-16
O tomto produktu
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
  • Typ připojení:
    NPT(F)
  • Velikost portu:
    0,375 NPT(F)
  • Délka:
    2,5"
  • Maximální tlak:
    8,6 bar (125 psi)
  • Maximální teplota:
    60 °C (140 °F)
  • Popis:
    Ball Valve, 2-way, 3/8" NPT(F), PVC with Buna N seals
  • Sekvence:
    35
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    01378-16
  • Máčené materiály:
    PVC, Buna N
  • Výška:
    1,5"
  • Záruka:
    6 Months
  • Vstupní otvor:
    11,0998 mm (0,437")
  • Bal.:
    1
  • Cv:
    7
  • Inlet port:
    3/8" NPT(F)
  • Outlet port:
    3/8" NPT(F)
Frequently Bought Together