Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
31, L/S® Variable Speed Pump with Easy-Load® Precision Pump Head; 230 VAC, EU, 480 ml/min, Painted steel and ABS plastic, 07514-10 (L/S® Easy-Load® Head), 133,4 mm, 292 mm, 184 mm, 600 rpm, 230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
Katalogové číslo MFLX77910-65-EU
2 year warranty
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
Katalogové číslo MFLX77910-65-EU
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
2 year warranty
Přejít na:
Product Details & Documents
Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
- Simple operation with single-turn speed control
- Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
- Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
- Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Choose a convenient, complete system all with one catalog number.
Specifikace
- Maximální průtok:480 ml/min
- Napájení:230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
- Popis:L/S® Variable Speed Pump with Easy-Load® Precision Pump Head; 230 VAC
- Výška:133,4 mm
- Délka:292 mm
- Sekvence:31
- Hlava pumpy:07514-10 (L/S® Easy-Load® Head)
- Šířka:184 mm
- Housing material:Painted steel and ABS plastic
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:600 rpm
- Min. flow rate per channel:16 ml/min
- Proud:0,8 A
- Open-head sensor:No
- Počet kanálů:1
- Remote I/O:Start/Stop
- Pracovní cyklus:Continuous
- Digital dispensing:No
- Proti odkapávání:No
- Záruka:2 years
- Cloud připojen:No
- Drive IP rating:IP 22
- Pohon:07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
- Washdown capable:No
- Přesnost:±5%
- Typ nastavení:Analog
- Min. RPM:20 rpm
- Napětí:230 VAC
- Max. flow rate per channel:480 ml/min
- Reversible motor:Yes
- Hadice/trubka:06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
- Cat. No.:MFLX77910-65-EU
- Počet válečků:4
- Pump series:L/S
- Model:77910-65
- Frekvence:50/60 Hz
- Tubing sizes accepted:L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
Services
Informace o produktu
- Katalogové čísloPopisSekvenceDostupnostPrice
- Provedení IQ/OQ peristaltického čerpadla u zákazníka podle SOP společnosti Avantor. Kvalifikační protokoly v ceně. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).76Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 MJ - 57 590,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloDostupnostPrice
- Handheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) CableHandheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) CableMFLX07528-80Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 12 300,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloDostupnostPrice
- Footswitch, DB9 male, for use with drivesFootswitch, DB9 male, for use with drivesMFLX77595-35Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 10 130,00 Kč