Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
19, L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC, EU, 1700 ml/min, Painted steel and ABS plastic, 77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head), 133,4 mm, 235,7 mm, 228,6 mm, 600 rpm, 230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
Katalogové číslo MFLX77910-55-EU
2 year warranty
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
Katalogové číslo MFLX77910-55-EU
2 year warranty
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
Masterflex® L/S® Analog Variable-Speed Console Drive Systems, Avantor®
19, L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC, EU, 1700 ml/min, Painted steel and ABS plastic, 77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head), 133,4 mm, 235,7 mm, 228,6 mm, 600 rpm, 230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
Price
53 250,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Compact, cost effective pump systems for general fluid transfer applications.
  • Simple operation with single-turn speed control
  • Separate power switch enables you to maintain speed setting when turning drive on/off; front-panel LED indicates power on
  • Reversible motor lets you easily prime/purge tubing and pump in either direction
  • Remote control of start/stop via DB9 connector on back of drive
Choose a convenient, complete system all with one catalog number.
Specifikace
  • Maximální průtok:
    1700 ml/min
  • Napájení:
    230 VAC; 50/60 Hz; 0,8 A
  • Popis:
    L/S® Analog Variable-Speed Console Drive with Easy-Load® II Pump Head for High-Performance Tubing; 230 VAC
  • Výška:
    133,4 mm
  • Délka:
    235,7 mm
  • Sekvence:
    19
  • Hlava pumpy:
    77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
  • Šířka:
    228,6 mm
  • Housing material:
    Painted steel and ABS plastic
  • Electrical plug type:
    EU
  • Max. RPM:
    600 rpm
  • Min. flow rate per channel:
    56 ml/min
  • Proud:
    0,8 A
  • Open-head sensor:
    No
  • Počet kanálů:
    1
  • Remote I/O:
    Start/Stop
  • Pracovní cyklus:
    Continuous
  • Digital dispensing:
    No
  • Proti odkapávání:
    No
  • Záruka:
    2 years
  • Cloud připojen:
    No
  • Drive IP rating:
    IP 22
  • Pohon:
    07555-05 (L/S® Analog Variable-Speed Console Drive)
  • Washdown capable:
    No
  • Přesnost:
    ±5%
  • Typ nastavení:
    Analog
  • Min. RPM:
    20 rpm
  • Napětí:
    230 VAC
  • Max. flow rate per channel:
    1700 ml/min
  • Reversible motor:
    Yes
  • Hadice/trubka:
    06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • Cat. No.:
    MFLX77910-55-EU
  • Počet válečků:
    4
  • Pump series:
    L/S
  • Model:
    77910-55
  • Frekvence:
    50/60 Hz
  • Tubing sizes accepted:
    L/S® 15, 24, 35, 36
Services
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Popis
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • SERW2610.7100.01
    Provedení IQ/OQ peristaltického čerpadla u zákazníka podle SOP společnosti Avantor. Kvalifikační protokoly v ceně. Včetně cestovních poplatků (bez nákladů na leteckou dopravu).
    76
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 MJ - 57 590,00 Kč
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Handheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) Cable
    Handheld Remote Controller; DB9(M) Connector; 6 ft (1,8 m) Cable
    MFLX07528-80
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 12 300,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Footswitch, DB9 male, for use with drives
    Footswitch, DB9 male, for use with drives
    MFLX77595-35
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 10 130,00 Kč