ContactUsLinkComponent
Gast Direct-Drive NEMA type 56 C-Face Air motor, 3/4 hp
Gast Direct-Drive NEMA type 56 C-Face Air motor, 3/4 hp
Katalogové číslo MFLX07055-52
CE Compliant
undefined
Gast Direct-Drive NEMA type 56 C-Face Air motor, 3/4 hp
Katalogové číslo MFLX07055-52
CE Compliant
O tomto produktu
Four-vane rotary design is almost maintenance free.
  • Nonsparking, nonelectrical operation—safe and reliable
These direct drive air motors feature a 350 to 3500 rpm speed range and a maximum pressure rating of 100 psi.
Delivery: Includes motors come with an exhaust muffler. Install a compressed-air filter in-line to remove oil, water, and solid contaminants—order connecting nipples and fliters separately.
  • Napájení:
    1 Air
  • Popis:
    Direct-Drive NEMA type 56 C-Face Air motor, 3/4 hp
  • Výška:
    165,1 mm
  • Délka:
    16,51 cm
  • Environmentally Preferable:
  • Připojení výfuku vzduchu:
    0,25 NPT(F)
  • Připojení přívodu vzduchu:
    0,25 NPT(F)
  • Max. air inlet pressure:
    0,4047875 bar (100 psig)
  • Min. motor RPM:
    350 rpm
  • Shaft centerline:
    8,26 cm (3,25")
  • Shaft Ø:
    1,59 cm (0,625")
  • Spotřeba vzduchu:
    50,97 m³/h (30 ft.³/min)
  • Záruka:
    1 year
  • Bal.:
    1
  • Šířka:
    16,51 cm
  • Max. motor RPM:
    3000 rpm
  • Motor frame size:
    56C
  • Motor hp:
    1
Frequently Bought Together