Stopcocks with Flow Indicator, PVC
PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
Katalogové číslo MFLX06225-56
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
Přejít na:
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
- Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Specifikace
- Popis:PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
- Outlet port:1/4" to 1/2" Barb
- Cat. No.:MFLX06225-56
- Máčené materiály:PVC
- Vstupní otvor:6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
- Typ připojení:Barbed
- Maximální tlak:150 psi
- Vnitřní Ø potrubí:0,25 - 0,5"
- Záruka:1 year
- Inlet port:1/4" to 1/2" Barb
- Maximální teplota:48 °C (120 °F)
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloDostupnostPrice
- Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiUniversal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psiMFLX06225-60Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 1 110,00 Kč