Masterflex® Ball Valve, 2-Way Right Angled, 1/4" NPT(M) x 1/4" ID, PVC with EPDM Seal
Katalogové číslo MFLX01378-60
Dodavatel: Avantor Fluid Handling
O tomto produktu
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
- Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
- Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
- Typ připojení:NPT(M) x Barbed
- Maximální tlak:125 psi
- Maximální teplota:60 °C (140 °F)
- Popis:Ball valve, 2-way right angled, 1/4" NPT(M) x 1/4" barb, PVC with EPDM seals
- Sekvence:08
- Environmentally Preferable:
- Model:01378-60
- Máčené materiály:PVC
- Vnitřní Ø potrubí:0,25"
- Záruka:6 Months
- Vstupní otvor:11,0998 mm (0,437")
- Bal.:1
- Cv:7
- Inlet port:1/4" NPT(M)
- Outlet port:1/4" Barb
Frequently Bought Together