ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/8" NPT(F) - PVC w/EPDM seals
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/8" NPT(F) - PVC w/EPDM seals
Katalogové číslo MFLX01377-58
undefined
Masterflex® Ball valve, 3-way, 1/8" NPT(F) - PVC w/EPDM seals
Katalogové číslo MFLX01377-58
O tomto produktu
Nonmetallic wetted parts ideal for water and mild aqueous solutions.
  • Maximum pressure: 125 psi (8.6 bar)
  • Maximum temperature: 140 °F (60 °C)
Ball valves are designed primarily for on/off service.
Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for medical, clinical, surgical or other patient oriented applications.
  • Typ připojení:
    NPT(F)
  • Velikost portu:
    0,125 NPT(F)
  • Maximální tlak:
    125 psi
  • Maximální teplota:
    60 °C (140 °F)
  • Popis:
    Ball valve, 3-way, 1/8" NPT(F) - PVC w/EPDM seals
  • Sekvence:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    01377-58
  • Máčené materiály:
    PVC
  • Záruka:
    6 Months
  • Vstupní otvor:
    7,1374 mm (0,281")
  • Bal.:
    1
  • Cv:
    2
  • Inlet port:
    1/8" NPT(F)
  • Outlet port:
    1/8" NPT(F)
Frequently Bought Together