PVDF Check Valve, 1/2" NPT(F) connections
Catalog # MFLX01350-36
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Create a secure pipe threaded connection.
- Choose from PVDF, PVC, or polypropylene (PP) bodies
All valves have Viton® diaphragms.
- Typ připojení:NPT(F)
- Maximální tlak:150 psi
- Maximální teplota:60 °C (140 °F)
- Popis:PVDF Check Valve, 1/2" NPT(F) connections
- Sekvence:06
- Environmentally Preferable:
- Model:01350-36
- Máčené materiály:PVDF, Viton
- Bal.:1
- Přerušovací tlak:1,5 psi
- Cv:8
- Inlet port:1/2" NPT(F)
- Outlet port:1/2" NPT(F)
Frequently Bought Together