PP Check Valve, 1/2" NPT (F) connections
Catalog # MFLX01350-30
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Create a secure pipe threaded connection.
- Choose from PVDF, PVC, or polypropylene (PP) bodies
All valves have Viton® diaphragms.
- Typ připojení:NPT(F)
- Maximální tlak:100 psi
- Maximální teplota:81 °C (180 °F)
- Popis:PP Check Valve, 1/2" NPT (F) connections
- Sekvence:04
- Environmentally Preferable:
- Model:01350-30
- Máčené materiály:Polypropylene, Viton
- Bal.:1
- Přerušovací tlak:1,5 psi
- Cv:8
- Inlet port:1/2" NPT(F)
- Outlet port:1/2" NPT(F)
Frequently Bought Together