ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 6.4 mm ID x 11.1 mm OD; 50 Ft
  MFLX06507-21
undefined
Masterflex® Ismatec® Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 6.4 mm ID x 11.1 mm OD; 50 Ft
  MFLX06507-21
Exceptional durability with long life.
  • Crystal clear and flexible while also being long-lasting and crack-resistant
Applications: General laboratory, food and beverage, biopharmaceutical, analytical instruments
Sterilize by autoclave or ethylene oxide gas.
  • Vněj. Ø hadice:
    11,1 mm (0,4375")
  • Hadice int.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • Tloušťka stěny:
    2,4 mm
  • Maximální tlak:
    2,4 bar (35 psi)
  • Maximální teplota:
    74 °C (165 °F)
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Popis:
    Pump Tubing, Tygon® LMT-55, 6,4 mm ID x 11,1 mm OD; 50 Ft
  • Délka:
    15,24 m
  • Sekvence:
    06
  • Environmentally Preferable:
  • Model:
    06507-21
  • Length per pack:
    15,24 m (50 ft.)
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • Minimální teplota:
    –46 °C (–51 °F)
  • Maximální vakuum:
    760 mm Hg (29,9" Hg)
  • Pracovní tlak:
    2,4 bar (35 psi)
  • Klarita:
    Translucent
  • Materiál hadice/trubice:
    Tygon® LMT-55
  • Bal.:
    50 Feet
Frequently Bought Together