Orders LinkContactUsLinkComponent
Rubbermaid® Step Stools
Rubbermaid® Step Stools
01, Béžová, 406×343×27 mm
Katalogové číslo 129-1872
Rubbermaid® Step Stools
Katalogové číslo 129-1872
Rubbermaid® Step Stools
Rubbermaid® Step Stools
01, Béžová, 406×343×27 mm
Přejít na:
Price
4 320,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Heavy-duty stepstool glides easily on retractable rubber casters and supports loads up to 158,8 kg.
  • Soft, slip-resistant pads on both steps
  • Wheels retract when stepped on
  • Material: Plastic
Heavy-duty plastic construction will not damage walls or furniture.
Specifikace
  • Barva:
    Béžová
  • Sekvence:
    01
  • Š×H×V:
    406×343×27 mm