Inverted LED microscopes, DMi1
Product Details & Documents
Získejte, co potřebujete, a zvyšte efektivitu vašeho pracovního postupu zobrazování živých buněk s inverzním mikroskopem Leica Dmi1.
- Snadné použití
- Snadný fázový kontrast
- Studené LED osvětlení bezpečně zachovávající barvu
- Možnost HD zobrazování k dispozici
Jedinečná flexibilita Leica DMi1 vám umožňuje konfigurovat mikroskop pro vaše potřeby s flexibilními možnostmi kondenzoru a digitálními zobrazovacími dokumentačními funkcemi; vytvoření řešení, které je přesně pro vaši laboratoř.
Snadná obsluha, která vyžaduje minimální školení a údržbu, takže se můžete plně soustředit na svůj výzkum. Snadný fázový kontrast – objektivy 10×, 20× a 40× sdílejí stejný světelný prstenec, takže již nemusíte měnit prstenec s objektivem. Chladné, barevně bezpečné LED osvětlení pro konstantní teplotu barev ve všech stupních intenzity.
Volitelné HD zobrazení - připojte HD kameru přímo k monitoru nebo PC; poskytování vysoce kvalitních publikačních obrázků.
Invertovaný mikroskop Leica DMi1 podporuje vaši specifickou pracovní rutinu ve vaší laboratoři pro kultivaci buněk. Jeho ovládání je tak intuitivní, jeho ovládání tak pohodlné, že se můžete plně soustředit na svou práci. Vyberte si funkce, které potřebujete, a v případě potřeby můžete snadno přidat různé příslušenství, které je důležité pro vaši práci.
Zorné pole: 20 mm kromě DMi1 paketu 2, který má 18 mm.
Certifications: Splňuje normu ASTM EN 342.
Informace pro objednávání: Příslušenství není součástí dodávky. Zástrčky UK a CE se prodávají samostatně. 2 roky záruka.
Informace o dodávce: EU zástrčka součástí.
Documents
Leica DMi1 inverted microscope
Produktová literatura
TDS Leica DMi1 inverted microscope
Technický list
Specifikace
- Model:DMi1 package 6
- Popis:Leica DMi1 with 4 objectives and FLEXACAM camera, dust cover
- Další funkce:4 objectives (HI-plan 4x/0,10 Ph0, HI-plan I 10x/0,22 Ph1, HI-plan I 20x/0,30 Ph1, HI-plan I 40x/0,50 Ph1)
- Osvětlení:LED
- Typ:Binocular inverted
- Cat. No.:630-3436
- Kondenzátor:S40 [4-position slider for S40 condenser (BF, Ph0, Ph1, Ph2)]
- Pracovní vzdálenost:80 mm
- Kamera:FLEXACAM C1 (12 MP) with multiple ports (HDMI, USB, Ethernet)
- Okuláry:2 exchangeable eyepieces 10×/20 eyepiece with eyeguard and 10×/20 focusing eyepiece with eyeguard
Accessories
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceZvětšeníDostupnostPrice
- HI PLAN phase 40×/0,50 NA PH2; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted lightHI PLAN phase 40×/0,50 NA PH2; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted lightLEIM115062732440×Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 22 290,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloZvětšeníPracovní vzdálenostDostupnostPrice
- HI PLAN achromatic objectiveHI PLAN achromatic objectiveLEIM115062264×/0,1018 mmPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 2 430,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceZvětšeníDostupnostPrice
- HI PLAN phase 10×/0,22 NA PH1; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted lightHI PLAN phase 10×/0,22 NA PH1; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted light630-33032110×Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 6 110,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceZvětšeníDostupnostPrice
- HI PLAN phase 20×/0,30 NA PH1; BF, PH, FLUO contrast; transmitted lightHI PLAN phase 20×/0,30 NA PH1; BF, PH, FLUO contrast; transmitted light630-33042220×Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 16 410,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceZvětšeníDostupnostPrice
- HI PLAN phase 40×/0,50 NA PH1; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted lightHI PLAN phase 40×/0,50 NA PH1; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted light630-33052340×Přihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS - 20 390,00 Kč
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Power cord with UK/Ireland plug
Informace o produktu
- Katalogové čísloSekvenceDostupnostPrice
- Power cord with Swiss (CH) plug