Inverted LED microscopes, DMi1
Získejte, co potřebujete, a zvyšte efektivitu vašeho pracovního postupu zobrazování živých buněk s inverzním mikroskopem Leica Dmi1.
- Snadné použití
- Snadný fázový kontrast
- Studené LED osvětlení bezpečně zachovávající barvu
- Možnost HD zobrazování k dispozici
Jedinečná flexibilita Leica DMi1 vám umožňuje konfigurovat mikroskop pro vaše potřeby s flexibilními možnostmi kondenzoru a digitálními zobrazovacími dokumentačními funkcemi; vytvoření řešení, které je přesně pro vaši laboratoř.
Snadná obsluha, která vyžaduje minimální školení a údržbu, takže se můžete plně soustředit na svůj výzkum. Snadný fázový kontrast – objektivy 10×, 20× a 40× sdílejí stejný světelný prstenec, takže již nemusíte měnit prstenec s objektivem. Chladné, barevně bezpečné LED osvětlení pro konstantní teplotu barev ve všech stupních intenzity.
Volitelné HD zobrazení - připojte HD kameru přímo k monitoru nebo PC; poskytování vysoce kvalitních publikačních obrázků.
Invertovaný mikroskop Leica DMi1 podporuje vaši specifickou pracovní rutinu ve vaší laboratoři pro kultivaci buněk. Jeho ovládání je tak intuitivní, jeho ovládání tak pohodlné, že se můžete plně soustředit na svou práci. Vyberte si funkce, které potřebujete, a v případě potřeby můžete snadno přidat různé příslušenství, které je důležité pro vaši práci.
Zorné pole: 20 mm kromě DMi1 paketu 2, který má 18 mm.
: Splňuje normu ASTM EN 342.
: Příslušenství není součástí dodávky. Zástrčky UK a CE se prodávají samostatně. 2 roky záruka.
: EU zástrčka součástí.
- Model:DMi1 package 1
- Popis:Leica DMi1 with 3 objectives for brightfield and phase contrast, dust cover
- Sekvence:01
- Další funkce:3 objectives (HI-plan 4x/0,10 Ph0, HI-plan I 10x/0,22 Ph1, HI-plan I 20x/0,30 Ph1)
- Osvětlení:LED
- Typ:Binocular inverted
- Cat. No.:630-3434
- Kondenzátor:S40 [4-position slider for S40 condenser (BF, Ph0, Ph1, Ph2)]
- Pracovní vzdálenost:40/50 mm
- Kamera:No connection port
- Okuláry:2 exchangeable eyepieces 10×/20 eyepiece with eyeguard and 10×/20 focusing eyepiece with eyeguard
Accessories
- SekvencePopisZvětšení
- LEIM1150627324HI PLAN phase 40×/0,50 NA PH2; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted light40×1 * 1 KS - 22 290,00 Kč
- PopisZvětšeníPracovní vzdálenost
- SekvencePopisZvětšení
- 630-330321HI PLAN phase 10×/0,22 NA PH1; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted light10×1 * 1 KS - 6 110,00 Kč
- SekvencePopisZvětšení
- 630-330422HI PLAN phase 20×/0,30 NA PH1; BF, PH, FLUO contrast; transmitted light20×1 * 1 KS - 16 410,00 Kč
- SekvencePopisZvětšení
- 630-330523HI PLAN phase 40×/0,50 NA PH1; BF, DF, PH, FLUO contrast; transmitted light40×1 * 1 KS - 20 390,00 Kč
- SekvencePopis
- SekvencePopis