Orders LinkContactUsLinkComponent
Fenol
Fenol
2725, 500 mL
Katalogové číslo ACSDF330654.L5
Dodavatel:   CPACHEM
Fenol
Katalogové číslo ACSDF330654.L5
Dodavatel:  CPACHEM
Číslo CAS:  108-95-2
Fenol
2725, 500 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  108-95-2
Price
9 350,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Synonyma:  Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
  • Číslo CAS:108-95-2
  • Vzorec:C₆H₅OH
  • MDL číslo:MFCD00002143
  • Molecular Weight:94.11
  • Hustota:1 g/cm³
  •  :Density: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    500 mL
  • Sekvence:
    2725