Temperature probes
01, Sensor, G ³/₄, for flow or return, −90…+200 °C, 1,5 m, - mm
Katalogové číslo HUBE10142
Dodavatel: HUBER
Přejít na:
Product Details & Documents
For external thermo regulation applications.
Specifikace
- Rozsah:−90…+200 °C
- Popis:Sensor, G ³/₄, for flow or return
- Délka:1,5 m
- Sekvence:01
- Ø×D:- mm