L-CITRULLINE 1 * 500 mg
Katalogové číslo PHR3191-500MG
Dodavatel: Merck
Frequently Bought Together
pH buffers, ready to use
Dodavatel: WTW
Chlorid draselný 3 mol/l (3 N) in aqueous solution, Supelco®
Dodavatel: Merck
VWR® AVS TITRINORM, pufrovací roztoky, 20 °C
Dodavatel: VWR Chemicals
Buffer solutions, Certipur®, colour coded, Supelco®
Dodavatel: Merck
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Roztoky pufrů v sáčcích, Certipur®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Roztoky standardní pro měření vodivosti
Dodavatel: VWR Chemicals
Špičky pipet, Standard
Dodavatel: Brand