Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
Non plugged, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/box, 4 boxes/case
Katalogové číslo HECH40567002
Pasteur pipettes, disposable
Katalogové číslo HECH40567002
Pasteur pipettes, disposable
Pasteur pipettes, disposable
Non plugged, 2 ml, 7 mm, 230 mm, 250/box, 4 boxes/case
Přejít na:
Price
1 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
These disposable Pasteur pipettes are made of soda glass.
  • Long tapered tip
  • With constriction for cotton plug
  • Available with or without cotton plug
 : ISO 7712
Specifikace
  • Ø vněj.:
    7 mm
  • Balené:
    250/box, 4 boxes/case
  • Kapacita:
    2 ml
  • Popis:
    Non plugged
  • Délka:
    230 mm