Orders LinkContactUsLinkComponent
Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay Blocking Buffer
2, Immunoassay blocking buffer, pre-coated, 1000 ml
Katalogové číslo ABCAAB171534-1000
Dodavatel:   Abcam
Immunoassay Blocking Buffer
Katalogové číslo ABCAAB171534-1000
Dodavatel:  Abcam
Číslo CAS:  
Immunoassay Blocking Buffer
Immunoassay Blocking Buffer
2, Immunoassay blocking buffer, pre-coated, 1000 ml
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
11 030,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Immunoassay blocking buffer effectively preserves the conformation and activity of dried proteins in immunoassays.
Upozornení: RUO.
Specifikace
Specifikace
  • Popis:
    Immunoassay blocking buffer, pre-coated
  • Sekvence:
    2
  • Objem:
    1000 ml
  • Cat. No.:
    ABCAAB171534-1000
  • Skladovací teplota:
    Store at room temperature