Human Interferon gamma ELISPOT Set
3, Human Interferon gamma ELISPOT set, 15×96 tests
Katalogové číslo ABCAAB46551-15X96
Dodavatel: Abcam
Přejít na:
Product Details & Documents
Human Interferon gamma ELISPOT Set is a ELISPOT Set for the sensitive detection of Human Interferon gamma production in a single cell suspension.
Specifikace
Specifikace
- Popis:Human Interferon gamma ELISPOT set
- Sekvence:3
- Testů v kitu:15×96 tests
- Cat. No.:ABCAAB46551-15X96
- Reaktivita druhu:Human
- Typ vzorku:Suspension cells
- Formulář:Uncoated
- Doba zpracování:Multiple steps
- Skladovací teplota:4 ℃
- Regulační status:RUO
- Název antigenu:Interferon gamma