Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
08, 1000 ml, Sterile, Ventilované
Katalogové číslo 214-0453
   Low Manufacturing Impact
Dodavatel:   VWR Collection
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
Katalogové číslo 214-0453
Dodavatel:  VWR Collection
   Low Manufacturing Impact
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
VWR®, PC Erlenmeyer Shaker Flasks
08, 1000 ml, Sterile, Ventilované
Price
8 080,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 24 KS
Product Details & Documents
VWR® PC erlenmeyer shaker flasks provide excellent optical clarity and mechanical strength. They are ideal for shaker culture applications and storage.
  • Temperature range: –80 to +121 °C
  • Unlike glass, flasks will not break when dropped
  • Molded-in graduations for accuracy
  • Vent cap option for continuous gas exchange while ensuring sterility and preventing leakage
  • Non-cytotoxic, DNase/RNase free and non-pyrogenic
  • Sterilized by irradiation SAL10-6 (ISO11137)
  • Shelf life: 3 years after month of production
Manufactured in a class 100,000 room environment under ISO13485 and ISO9001 quality management system.
Ordering information: Available with plug seal cap or vent cap.
Packaging: Individually packaged. Triple bags, individually packaged for VWR® 2L-3L-5L PC erlenmeyer flasks.
Specifikace
  • Typ uzávěru:
    Ventilované
  • Sterilita:
    Sterile
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Sekvence:
    08
  • Cat. No.:
    214-0453
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    ISO 14001/Certificate No.: 04923E00243R0M
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vent cap for 125 ml
    Vent cap for 125 ml
    214-0483
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 998,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Plug seal cap for 250 ml
    Plug seal cap for 250 ml
    214-0484
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 663,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vent cap for 250 ml
    Vent cap for 250 ml
    214-0485
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 1 450,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Uzávěr s uzávěrem pro 500 ml, 1000 ml
    Uzávěr s uzávěrem pro 500 ml, 1000 ml
    214-0486
    __
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 690,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vent cap for 500 ml, 1000 ml
    Vent cap for 500 ml, 1000 ml
    214-0487
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 1 870,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vent cap for 2000 ml
    Vent cap for 2000 ml
    214-0489
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS - 2 040,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Plug seal cap for 3000 ml
    Plug seal cap for 3000 ml
    214-0490
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS - 1 840,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vent cap for 3000 ml
    Vent cap for 3000 ml
    214-0491
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS - 3 030,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Uzávěr s uzávěrem pro 5000 ml
    Uzávěr s uzávěrem pro 5000 ml
    214-0492
    __
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS - 2 480,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Vent cap for 5000 ml
    Vent cap for 5000 ml
    214-0493
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS - 5 980,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Uzávěr s uzávěrem pro 2000 ml
    Uzávěr s uzávěrem pro 2000 ml
    214-0488
    __
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 24 KS - 1 450,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Sekvence
    Dostupnost
    Price
  • Uzávěr s uzávěrem pro 125 ml
    Uzávěr s uzávěrem pro 125 ml
    214-0482
    __
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 25 KS - 535,00 Kč