Accessories for REVOLVE
09, Vložka stolku
Katalogové číslo ECHLHLDR0007
Dodavatel: DISCOVER ECHO
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Popis:Vložka stolku
- Sekvence:09
- Cat. No.:ECHLHLDR0007
- Displej:12,9" displej iPad Pro® Retina®, 2732 × 2048 (264 pixelů/palec)
- Výstup:USB
- Elektrické napětí:168 - 240 VA (50/60 Hz)
- Kamera:80 Mpx, barevný
- Kontrastní technika:Světlé pole a fázový kontrast
- Snímač:CMOS