Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®

Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®

4024, HDPE bottle, 1 kg
Katalogové číslo 26607.290
Dodavatel:   VWR Chemicals
Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®
Katalogové číslo 26607.290
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  25322-68-3
Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglykol 1500, GPR RECTAPUR®

4024, HDPE bottle, 1 kg

Přejít na:
Číslo CAS:  25322-68-3
Price
1 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonyma:  PEG 1500, PEG 1,500
  • Číslo CAS:25322-68-3
  • Vzorec:H(OCH₂CH₂)nOH
  • MDL číslo:MFCD00081839
  • Molecular Weight:1500
  •  :Density: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Specifikace

Výsledky testů specifikací

  • Average molecular weight:
    1400 - 1600
  • Hydroxyl value:
    70 - 80
  • pH (5%):
    4,0 - 8,0
  • Viscosity (20°C, 50% water):
    36 - 42 mPa.s
  • Solidification point:
    about 45°C
  • Colouration (25% water):
    max 50 APHA

Specifikace

  • Typ balení:
    HDPE bottle
  • Bal.:
    1 kg
  • Sekvence:
    4024

Specifikace

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.