Orders LinkContactUsLinkComponent
Forceps, straight
200 mm
Katalogové číslo USBE3035
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Forceps, straight
Katalogové číslo USBE3035
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Forceps, straight
Forceps, straight
200 mm
Přejít na:
Price
200,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made from nickel plated steel or from stainless steel.
  • Straight
  • Fine points
Specifikace
  • Délka:
    200 mm