Picolinamide 95%
3308, Bottle, 25 g
Katalogové číslo APOSOR937776-25G
Dodavatel: Apollo Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: 2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
- Číslo CAS:1452-77-3
- Vzorec:C₆H₆N₂O
- MDL číslo:MFCD00023483
- Molecular Weight:122.13 g/mol
- Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace
Specifikace
- Typ balení:Bottle
- Bal.:25 g
- Sekvence:3308
Specifikace
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.



