Orders LinkContactUsLinkComponent
Picolinamide 95%
Picolinamide 95%
3401, Bottle, 100 g
Katalogové číslo APOSOR937776-100G
Dodavatel:   Apollo Scientific
Picolinamide 95%
Katalogové číslo APOSOR937776-100G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  1452-77-3
Picolinamide 95%
3401, Bottle, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  1452-77-3
Price
4 270,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyma:  2-Pyridinecarboxamide, Pyridine-2-carboxamide
  • Číslo CAS:1452-77-3
  • Vzorec:C₆H₆N₂O
  • MDL číslo:MFCD00023483
  • Molecular Weight:122.13 g/mol
  • Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401