Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Chlorothioxanthone 98%
3401, Bottle, 100 g
Katalogové číslo APOSOR471609-100G
Dodavatel:   Apollo Scientific
2-Chlorothioxanthone 98%
Katalogové číslo APOSOR471609-100G
Dodavatel:  Apollo Scientific
Číslo CAS:  86-39-5
2-Chlorothioxanthone 98%
3401, Bottle, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  86-39-5
Price
1 440,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyma:  2-Chlorothioxanthen-9-one, 2-Chloro-9H-thioxanthen-9-one
  • Číslo CAS:86-39-5
  • Vzorec:C₁₃H₇ClOS
  • MDL číslo:MFCD00005067
  • Molecular Weight:246.72 g/mol
  • Teplota pro skladování:Ambient
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Bottle
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifikace