Orders LinkContactUsLinkComponent
Plastic ACME threaded handles
01, Plastic ACME threaded extendable handle, with white hand grip, 460 - 910 mm
Katalogové číslo MICRSTAEH-036WH
Dodavatel:   MICRONOVA
Plastic ACME threaded handles
Katalogové číslo MICRSTAEH-036WH
Dodavatel:  MICRONOVA
Plastic ACME threaded handles
01, Plastic ACME threaded extendable handle, with white hand grip, 460 - 910 mm
Přejít na:
Price
3 600,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Lehké, plastem potažené sklolaminátové rukojeti se závitovými konci pro použití s celou řadou adaptérů Micronova, mopových hlav a nástrojů pro zjednodušené a všestranné čištění.
  • Lehké, plastem potažené sklolaminátové rukojeti
  • Závitové připojení ACME Connect
  • Rukojeti dostupné ve čtyřech barevných variantách pro barevné kódování
  • K dispozici pevná délka nebo prodlužovací
  • Pevné délky se pohybují od 300 mm do 1,5 m
  • Rozšiřitelné maximální délky se pohybují od 900 mm do 3,5 m
  • Závitový konec ACME Connect se připojuje přímo k plastovým závitovým mopům, nástrojům a adaptérům
  • Adaptér SSA-2 připojuje rukojeti se závitem k mopy, nářadí a adaptérům Quick Disconnect
  • Dobrá snášenlivost s dezinfekčními prostředky
  • Autoklávovatelné
Závitové rukojeti Micronova Plastic ACME se připevňují přímo k plastovým (řada QP) adaptérům a nástrojům. Použijte závitový adaptér SSA-2 ACME k připojení k adaptérům a nástrojům Quick Disconnect (série QD) z nerezové oceli.
Specifikace
  • Popis:
    Plastic ACME threaded extendable handle, with white hand grip
  • Délka:
    460 - 910 mm
  • Sekvence:
    01